Benzotriazol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 1,2,3-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22315.0100 8.22315.0500 8.22315.9025 8.22315.1000 8.22315.0025
8.22315.0100EA 546 NOK
8.22315.0100 8.22315.0500 8.22315.9025 8.22315.1000 8.22315.0025
Benzotriazol for syntese, Sigma-Aldrich®
Benzotriazole
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Kokepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 99 °C
Tetthet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 170 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005699
CAS-nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Indeks: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 19 g/l (20 °C)
Melting Point 99 °C
Molar Mass 119.12 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 350 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.053 hPa (20 °C)
Flash Point 212 °C
Density 1.36 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C) suspension
Ignition Point 400 °C