1,5-Difenylkarbazid ACS, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03091.0025 1.03091.0100
1.03091.0025EA 1890 NOK
1.03091.0025 1.03091.0100
1,5-Difenylkarbazid ACS, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
1,5-Difenylkarbazid
Formel: C₁₃H₁₄N₄O
Kokepunkt: 454 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 170…172 °C
Tetthet: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003013
CAS-nummer: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Indeks: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 173 - 176 °C
Molar Mass 242.28 g/mol
Bulk Density 420 kg/m3