p-Benzoquinon for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: p-Quinone, Quinone, 1,4-Cyclohexadiene-3,6-dione, 1,4-Benzoquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02410.0100 8.02410.1000 8.02410.9050 8.02410.9025
8.02410.0100EA 397 NOK
8.02410.0100 8.02410.1000 8.02410.9050 8.02410.9025
p-Benzoquinon for syntese, Sigma-Aldrich®
p-Benzoquinon
Formel: C₆H₄O₂
MW: 108,1 g/mol
Kokepunkt: ∼174 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 112…114 °C
Tetthet: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 77 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001591
CAS-nummer: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
FN: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759b78f70866f47baad25776f322417b64521955&vid=331add73efa00881381cbace038e21cbca76318f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 110 - 113 °C
Molar Mass 108.09 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 180 °C (sublimed)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Density 1.32 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 560 °C