1,4-Cyclohexadiene 97% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Cyclohexa-1,4-diene
154820050 154820250 154821000
ACRO154820050EA 675 NOK
ACRO154820050 ACRO154820250 ACRO154821000
1,4-Cyclohexadiene 97% stabilised
1,4-Cyclohexadiene
Formel: C₆H₈
MW: 80,13 g/mol
Kokepunkt: 81…82 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –49,2 °C
Tetthet: 0,84 g/cm³
Flash punkt: –6 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001535
CAS-nummer: 628-41-1
EINECS: 211-043-1
FN: 3295
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4735 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % BHT