α-Terpinene 90% tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: p-Mentha-1,3-diene, 1-Isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene
207491000 207495000
ACRO207491000EA 650 NOK
ACRO207491000 ACRO207495000
α-Terpinene 90% tech.
α-Terpinene
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –48 °C
Tetthet: 0,837 g/cm³
Flash punkt: 46 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00001534
CAS-nummer: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
FN: 2319
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.832 to 0.842 g/ml
GC ≥88 %