Cyclohexanecarbonyl chloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18256.0100 8.18256.0500
8.18256.0100EA 676 NOK
8.18256.0100 8.18256.0500
Cyclohexanecarbonyl chloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanecarbonyl chloride
Formel: C₇H₁₁ClO
Kokepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 29 °C
Tetthet: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001456
CAS-nummer: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 146.62 g/mol
Boiling Point 180 - 181 °C (1013 hPa)
Flash Point 66 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)