Cyclohexanecarbonyl chloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18256.0100
8.18256.0500
8.18256.0100EA
676
NOK
8.18256.0100
8.18256.0500
Cyclohexanecarbonyl chloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanecarbonyl chloride
Formel:
C₇H₁₁ClO Kokepunkt: 184 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 29 °C Tetthet: 1,08 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00001456 CAS-nummer: 2719-27-9 EINECS: 220-322-7 FN: 3265 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 146.62 g/mol |
Boiling Point | 180 - 181 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 66 °C |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |