2-Cyclohexen-1-one 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
111240100 111240250 111241000 111245000
ACRO111240100EA 720 NOK
ACRO111240100 ACRO111240250 ACRO111241000 ACRO111245000
2-Cyclohexen-1-one 97%
2-Cyclohexen-1-one
Formel: C₆H₈O
Kokepunkt: 168 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –53 °C
Tetthet: 0,993 g/cm³
Flash punkt: 59 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001577
CAS-nummer: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
FN: 2929
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.01 to 1.16
BSC Certification Passes