2-Cyclopenten-1-one 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
111570050 111570250 111571000
ACRO111570050EA 850 NOK
ACRO111570050 ACRO111570250 ACRO111571000
2-Cyclopenten-1-one 98%
2-Cyclopenten-1-one
Formel: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Kokepunkt: 150 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,98 g/cm³
Flash punkt: 42 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001401
CAS-nummer: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
FN: 1224
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04