2-Methyl-2-cyclopenten-1-one 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
270360050 270360010
ACRO270360050EA 3300 NOK
ACRO270360050 ACRO270360010
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one 97%
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Formel: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Kokepunkt: 158…161 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,979 g/cm³
Flash punkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012275
CAS-nummer: 1120-73-6
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %