3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methyl-2-cyclohexenone, 3-Methylcyclohex-2-enone
126660100 126660010 126660500
ACRO126660100EA 1200 NOK
ACRO126660100 ACRO126660010 ACRO126660500
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Formel: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Kokepunkt: 199…200 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –21 °C
Tetthet: 0,97 g/cm³
Flash punkt: 74 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001581
CAS-nummer: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %