1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: DABCO
112471000 112475000 112470025 112470250
ACRO112471000EA 800 NOK
ACRO112471000 ACRO112475000 ACRO112470025 ACRO112470250
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Formel: C₆H₁₂N₂
MW: 112,17 g/mol
Kokepunkt: 174 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 155…160 °C
Tetthet: 1,14 g/cm³
Flash punkt: 62 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006689
CAS-nummer: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Indeks: 12,09801
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
GC ≥96.0 %