Piperazin 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
131291000 131295000 131290025 131290100
ACRO131291000EA 525 NOK
ACRO131291000 ACRO131295000 ACRO131290025 ACRO131290100
Piperazin 99%, extra pure
Piperazin
Formel: C₄H₁₀N₂
MW: 86,14 g/mol
Kokepunkt: 146…148 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 107…111 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 65 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005953
CAS-nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
FN: 2579
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,07545
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Color of solution ≤30 APHA (50% in methanol)