1-Methylpiperazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M0553-25ML M0553-500ML M0553-100ML
TCIAM0553-25MLEA 230 NOK
TCIAM0553-25ML TCIAM0553-500ML TCIAM0553-100ML
1-Methylpiperazine ≥98.0% (by GC)
1-Methylpiperazine
Formel: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 137°C
Smeltepunkt: –6 °C
Tetthet: 0,9085 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 42°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005966
CAS-nummer: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
FN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a6a8acf40824db0ae74d15c5399ab06910c7653&vid=3a6a8acf40824db0ae74d15c5399ab06910c7653&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %