1-Methylpiperazine for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05859.0005 8.05859.0250 8.05859.9050
8.05859.0005EA 307 NOK
8.05859.0005 8.05859.0250 8.05859.9050
1-Methylpiperazine for syntese, Sigma-Aldrich®
1-Methylpiperazine
Formel: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –6 °C
Tetthet: 0,9085 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 34 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005966
CAS-nummer: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
FN: 2734
ADR: 8 (3),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 136 - 138 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 9.9 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C
Synonyms N-Methylpiperazine
Hill Formula C5H12N2