4,7,13,16,21,24-Heksaoksa-1,10-diasabisyklo[8.8.8]heksakosan ([2.2.2]kryptand, Kryptofix® 222), Kryptofix® for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Kryptofix 222, Cryptand 222, (2.2.2)Cryptand
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14925.0001 8.14925.0050
8.14925.0001EA 3650 NOK
8.14925.0001 8.14925.0050
4,7,13,16,21,24-Heksaoksa-1,10-diasabisyklo[8.8.8]heksakosan ([2.2.2]kryptand, Kryptofix® 222), Kryptofix® for syntese, Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21,24-Heksaoksa-1,10-diasabisyklo[8.8.8]heksakosan ([2.2.2]kryptand, Kryptofix® 222)
Formel: C₁₈H₃₆N₂O₆
MW: 376,49 g/mol
Smeltepunkt: 69…71 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005111
CAS-nummer: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=13491901da172b5971e6d7f330c893460a77cd23&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 376.49 g/mol