9-Fluorenon 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
119201000 119205000 119200025
ACRO119201000EA 540 NOK
ACRO119201000 ACRO119205000 ACRO119200025
9-Fluorenon 99+%
9-Fluorenon
Formel: C₁₃H₈O
Kokepunkt: 342 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 81…85 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 163 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001141
CAS-nummer: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
FN: 3077
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure