9,10-fenantrenquinone 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
168790250 168791000
ACRO168790250EA 1075 NOK
ACRO168790250 ACRO168791000
9,10-fenantrenquinone 95%
9,10-fenantrenquinone
Formel: C₁₄H₈O₂
Kokepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 201…211 °C
Tetthet: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 245 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001163
CAS-nummer: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,07355
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 211 °C
HPLC ≥94 %