9,10-Antraquinon 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
104930010 104932500 104930500
104930010.EA 1350 NOK
104930010. 104932500. 104930500.
9,10-Antraquinon 98%
9,10-Anthraquinone
Formel: C₁₄H₈O₂
Kokepunkt: 379…381 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 283…288 °C
Tetthet: 1,419 to 1.438 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 185 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001188
CAS-nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Indeks: 13,00692
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow-green to tan to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 283 to 288 °C
HPLC ≥97.5 %