1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
114830050 114831000 114835000
ACRO114830050EA 465 NOK
ACRO114830050 ACRO114831000 ACRO114835000
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₈O₄
Smeltepunkt: 190…195 °C
Tetthet: 1,537 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >200 °C
MDL nummer: MFCD00001211
CAS-nummer: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Indeks: 13,02841
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow-green to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥94 %