1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20259.0005 8.20259.0250
8.20259.0005EA 340 NOK
8.20259.0005 8.20259.0250
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone for syntese, Sigma-Aldrich®
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₈O₄
Kokepunkt: 465 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 202 °C
Tetthet: 1,278 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00001209
CAS-nummer: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
Merck Indeks: 12,08250
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 195 - 198 °C
Molar Mass 240.21 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 450 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (197 °C)
Flash Point 222 °C