Dibenzofuran for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Dibenzo[b,d]furan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20408.0005 8.20408.0250
8.20408.0005EA 312 NOK
8.20408.0005 8.20408.0250
Dibenzofuran for syntese, Sigma-Aldrich®
Dibenzofuran
Formel: C₁₂H₈O
MW: 168,19 g/mol
Kokepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79…82 °C
Tetthet: 0,966 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004968
CAS-nummer: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 79 - 82 °C
Molar Mass 168.19 g/mol
Boiling Point 287 - 289 °C
Flash Point 148 °C
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Diphenylene oxide
Hill Formula C12H8O