Fluorescein dinatriumsalt Reag. Ph. Eur., Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03887.0050 1.03887.0250
1.03887.0050EA 543 NOK
1.03887.0050 1.03887.0250
Fluorescein dinatriumsalt Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fluorescein dinatriumsalt
Formel: C₂₀H₁₀Na₂O₅
MW: 376,28 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Tetthet: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00167039
CAS-nummer: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Indeks: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 376.27 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 8.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)