Propylenkarbonat 99.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
131560025 131565000 131560010 131560100
ACRO131560025EA 1950 NOK
ACRO131560025 ACRO131565000 ACRO131560010 ACRO131560100
Propylenkarbonat 99.5%
Propylenkarbonat
Formel: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Kokepunkt: 240…243 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –49 °C
Tetthet: 1,204 g/cm³
Flash punkt: 116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005385
CAS-nummer: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA