1,3-Dithiane 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
169510050 169510250 169511000
ACRO169510050EA 755 NOK
ACRO169510050 ACRO169510250 ACRO169511000
1,3-Dithiane 97%
1,3-Dithiane
Formel: C₄H₈S₂
Kokepunkt: 207 - 208 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 49…54 °C
Tetthet: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006654
CAS-nummer: 505-23-7
EINECS: 208-006-7
ADR: 9,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %