5-Bromo-2-furaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromofuran-2-carbaldehyde, 5-Bromofurfural
329520100 329520010
ACRO329520100EA 1550 NOK
ACRO329520100 ACRO329520010
5-Bromo-2-furaldehyde 97%
5-Bromo-2-furaldehyde
Formel: C₅H₃BrO₂
MW: 174,98 g/mol
Kokepunkt: 201 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 80…85 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00159501
CAS-nummer: 1899-24-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 85 °C
GC ≥96.0 %