2-Furaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
181100010 181100250 181102500 181100025
ACRO181100010EA 1125 NOK
ACRO181100010 ACRO181100250 ACRO181102500 ACRO181100025
2-Furaldehyd 99%
2-Furaldehyd
Formel: C₅H₄O₂
Kokepunkt: 159…161 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –37 °C
Tetthet: 1,16 g/cm³
Flash punkt: 60 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003229
CAS-nummer: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
FN: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,04325
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear amber to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.5 %
Acidity ≤0.02 eq/L