5-Methyl-2-furaldehyde 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 5-Methylfurfural, 5-Methyl-2-Furaldehyde
159920250 159921000
ACRO159920250EA 480 NOK
ACRO159920250 ACRO159921000
5-Methyl-2-furaldehyde 98+%
5-Methyl-2-furaldehyde
Formel: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Kokepunkt: 89 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,1 g/cm³
Flash punkt: 72 °C
MDL nummer: MFCD00003232
CAS-nummer: 620-02-0
EINECS: 210-622-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Acid value ≤10 mg KOH/g