1,1,3,3-Tetramethylguanidine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
221291000 221295000 221290020
ACRO221291000EA 935 NOK
ACRO221291000 ACRO221295000 ACRO221290020
1,1,3,3-Tetramethylguanidine 99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Formel: C₅H₁₃N₃
Kokepunkt: 160…162 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 0,91 g/cm³
Flash punkt: 50 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008323
CAS-nummer: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
FN: 2920
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4665 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %