Hydrogenklorid ∼1 mol/L in ethyl acetate
Leverandør: TCI
Danger
H1060-25ML H1060-500ML
TCIAH1060-25MLEA 260 NOK
TCIAH1060-25ML TCIAH1060-500ML
Hydrogenklorid ∼1 mol/L in ethyl acetate
Hydrogenklorid
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 2924
ADR: 3 II
Merck Indeks: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad88204ed2ec41da0c3fa69f0ccf660f5227e7a&vid=ba08f9ada3dbbe6e2a8d7ddd3ec83b2099e60d2f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 4.0 to 5.0 w/w%