di-Litiumtetraborat ≥99.9% PPA
Leverandør: Honeywell Chemicals
Synonymer: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
222534-1KG 222534-250G
222534-1KGEA 6050 NOK
222534-1KG 222534-250G
di-Litiumtetraborat ≥99.9% PPA
di-Litiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
Smeltepunkt: 760…880 °C
Tetthet: 0,25 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Room Temperature
MDL nummer: MFCD00011083
CAS-nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Indeks: 14,05524
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Loss on ignition (800 °C, 1 h) Max. 1.00 %
Grain dissipation (medium value) Max. 500 µm
Metal trace analysis (ICP) Max. 1000 ppm
Boron (B) Min. 25.0 %