Kaliumtetrahydroborat 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
196551000 196555000 196550025 196550050
ACRO196551000EA 1450 NOK
ACRO196551000 ACRO196555000 ACRO196550025 ACRO196550050
Kaliumtetrahydroborat 98+%
Potassium tetrahydroborate
Formel: H₄BK
Smeltepunkt: 500 °C
Tetthet: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011396
CAS-nummer: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
FN: 1870
ADR: 4.3,I
Merck Indeks: 12,07777
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥98.0 %