Kaliumtetrahydroborat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
8.20747.0025EA 615 NOK
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
Kaliumtetrahydroborat for syntese, Sigma-Aldrich®
Potassium tetrahydroborate
Formel: H₄BK
Smeltepunkt: 500 °C
Tetthet: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011396
CAS-nummer: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
FN: 1870
ADR: 4.3,I
Merck Indeks: 12,07777
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 500 °C
Molar Mass 53.94 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.11 g/cm3
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material