Natriumkloritt 80% Ustabilisert, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
223230050 223235000 223230025 223230100
ACRO223230050EA 470 NOK
ACRO223230050 ACRO223235000 ACRO223230025 ACRO223230100
Natriumkloritt 80% Ustabilisert, ren
Natriumkloritt
Formel: ClNaO₂
MW: 90,44 g/mol
Kokepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 180…200 °C (dec.)
Tetthet: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003478
CAS-nummer: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
FN: 1496
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 13,08672
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥75 %