Potassium hexafluorophosphate 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
191090010 191090500 191092500 191090025
ACRO191090010EA 6400 NOK
ACRO191090010 ACRO191090500 ACRO191092500 ACRO191090025
Potassium hexafluorophosphate 99%, extra pure
Potassium hexafluorophosphate
Formel: F₆KP
MW: 184,06 g/mol
Smeltepunkt: 575 °C
Tetthet: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011412
CAS-nummer: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
FN: 3260
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (100°C)
Free fluoride ≤0.5 %