tri-Kaliumortofosfat, vannfri 97%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
387680250 387685000 387680010 387680025 387680100
ACRO387680250EA 480 NOK
ACRO387680250 ACRO387685000 ACRO387680010 ACRO387680025 ACRO387680100
tri-Kaliumortofosfat, vannfri 97%, ren
tri-Kaliumortofosfat
Formel: K₃O₄P
MW: 212,27 g/mol
Smeltepunkt: 1340 °C
Tetthet: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036295
CAS-nummer: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Indeks: 12,07830
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥96.0 %