Kaliumhydrogenortofosfat, vannfri ≥98% ACS
Leverandør: VWR Chemicals
0705-2.5KGEA 7875 NOK
0705-2.5KG 0705-500G 0705-12KG 0705-50KG
Kaliumhydrogenortofosfat, vannfri ≥98% ACS
Kaliumhydrogenortofosfat
Formel: K₂HPO₄
Smeltepunkt: 340 °C
Tetthet: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011383
CAS-nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Indeks: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Chloride <0.003%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Loss on Drying ≤1%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
pH (5%, Water) @25°C 8.5 – 9.6
Purity ≥98%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.005%