Kaliumhydrogenortofosfat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05104.1000 1.05104.9050 1.05104.9025
1.05104.1000EA 1300 NOK
1.05104.1000 1.05104.9050 1.05104.9025
Kaliumhydrogenortofosfat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kaliumhydrogenortofosfat
Formel: K₂HPO₄
Smeltepunkt: 340 °C
Tetthet: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011383
CAS-nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Indeks: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Molar Mass 174.18 g/mol
Bulk Density 700 - 1000 kg/m3
Density 2.44 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (10 g/l, H2O, 20 °C)