Kaliumhydrogenortofosfat, vannfri ≥99.99% (metals basis), Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05109.0100 1.05109.0500 1.05109.0250
1.05109.0100EA 4590 NOK
1.05109.0100 1.05109.0500 1.05109.0250
Kaliumhydrogenortofosfat, vannfri ≥99.99% (metals basis), Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
Kaliumhydrogenortofosfat
Formel: K₂HPO₄
Smeltepunkt: 340 °C
Tetthet: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011383
CAS-nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Indeks: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Molar Mass 174.18 g/mol
Bulk Density 700 - 1000 kg/m3
Density 2.44 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (10 g/l, H2O, 20 °C)