Kaliumdihydrogenortofosfat, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04873.0250 1.04873.1000 1.04873.5000 1.04873.9025 1.04873.9050
1.04873.0250EA 600 NOK
1.04873.0250 1.04873.1000 1.04873.5000 1.04873.9025 1.04873.9050
Kaliumdihydrogenortofosfat, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Kaliumdihydrogenortofosfat
Formel: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Kokepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 253 °C
Tetthet: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011401
CAS-nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Indeks: 13,07744
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 222 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C (decomposition)
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)