Kaliumdihydrogenortofosfat ≥99%, pulver, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
26925.295EA 1125 NOK
26925.295 26925.364 26925.460
Kaliumdihydrogenortofosfat ≥99%, pulver, GPR RECTAPUR®
Kaliumdihydrogenortofosfat
Formel: KH₂PO₄
Kokepunkt: ~100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 253 °C
Tetthet: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011401
CAS-nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Indeks: 13,07744
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm