Kaliumperoksodisulfat 99+% for analysis
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
202010010 202010250 202015000 202012500 202010050
ACRO202010010EA 1325 NOK
ACRO202010010 ACRO202010250 ACRO202015000 ACRO202012500 ACRO202010050
Kaliumperoksodisulfat 99+% for analysis
Kaliumperoksodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Smeltepunkt: 100 °C (dec.)
Tetthet: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011386
CAS-nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
FN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 13,07741
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm