Kaliumperoksodisulfat 99+% ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
424185000 424180025
ACRO424185000EA 790 NOK
ACRO424185000 ACRO424180025
Kaliumperoksodisulfat 99+% ACS
Kaliumperoksodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Smeltepunkt: 100 °C
Tetthet: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011386
CAS-nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
FN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 13,07741
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystallline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chlorine compounds (as Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %