Kaliumperoksodisulfat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05092.0250 1.05092.9050
1.05092.0250EA 1675 NOK
1.05092.0250 1.05092.9050
Kaliumperoksodisulfat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Kaliumperoksodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Smeltepunkt: 100 °C
Tetthet: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011386
CAS-nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
FN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 13,07741
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C (decomposition)
Molar Mass 270.32 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer