Kaliumperoksodisulfat ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
26915.187EA 330 NOK
26915.187 26915.291
Kaliumperoksodisulfat ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisk reagens
Kaliumperoksodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Smeltepunkt: 100 °C
Tetthet: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011386
CAS-nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
FN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 13,07741
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test