Kaliumthiocyanat 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Potassium rhodanide
377431000 377435000 377430025
ACRO377431000EA 505 NOK
ACRO377431000 ACRO377435000 ACRO377430025
Kaliumthiocyanat 98%, ren
Potassium thiocyanate
Formel: KSCN
MW: 97,18 g/mol
Kokepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 170…179 °C
Tetthet: 1,886 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011413
CAS-nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Indeks: 12,07866
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥97.5 %