Kaliumthiocyanat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Potassium rhodanide
27033.290EA 935 NOK
27033.290 27033.368
Kaliumthiocyanat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassium thiocyanate
Formel: KSCN
MW: 97,18 g/mol
Kokepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 175 °C
Tetthet: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011413
CAS-nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Indeks: 12,07866
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm