Natriumsulfitt, vannfri ≥98% ACS
Leverandør: VWR Chemicals
0628-1KGEA 3025 NOK
0628-1KG 0628-2.5KG 0628-500G
Natriumsulfitt, vannfri ≥98% ACS
Natriumsulfitt
Formel: Na₂SO₃
MW: 126,04 g/mol
Smeltepunkt: 500 °C
Tetthet: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003503
CAS-nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Indeks: 13,08757
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Chloride <0.02%
Free acid test pass
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Purity ≥98%
Titrable free base ≤0.03 meq/g