Kaliumsulfat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05153.0500 1.05153.1000 1.05153.5000 1.05153.9025
1.05153.0500EA 588 NOK
1.05153.0500 1.05153.1000 1.05153.5000 1.05153.9025
Kaliumsulfat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
MW: 174,26 g/mol
Kokepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1069 °C
Tetthet: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011388
CAS-nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Indeks: 13,07759
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 111 g/l (20 °C)
Melting Point 1069 °C
Molar Mass 174.26 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 1689 °C (1013 hPa)
Density 2.66 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)