Kaliumsulfat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
26994.293EA 625 NOK
26994.293 26994.362 26994.460
Kaliumsulfat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Kokepunkt: 1698
Smeltepunkt: 1069 °C
Tetthet: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011388
CAS-nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Indeks: 13,07759
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm