Ammoniumhydrogendifluorid ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
21253.290EA 890 NOK
21253.290 21253.368
Ammoniumhydrogendifluorid ≥97%, TECHNICAL
Ammonium hydrogen difluoride
Formel: NH₄HF₂
MW: 57,04 g/mol
Smeltepunkt: 127 °C
Tetthet: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012018
CAS-nummer: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
FN: 1727
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,00498
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97 %